Learn More
Propiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422118 100 g 100 Gramm
11432118 500 g 500 Gramm
11442118 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15140.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134.178 g/mol
Propiophenone is an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and organic compounds. It is used in the synthesis of ephedrine and propiophenone derivatives such as cathinone, and methcathinone. It can also be used in the synthesis of aryl alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propiophenon ist ein Zwischenprodukt aus der Synthese von Pharmazeutika und organischen Verbindungen. Wird bei der Synthese von Ephedrin- und Propiophenon-Derivaten wie Cathinon und Methcathinon verwendet. Kann auch bei der Synthese von Arylalkenen verwendet werden.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-55-0
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
MDL-Nummer MFCD00009309
InChI-Schlüssel KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
IUPAC-Name 1-Phenylpropan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propiophenone
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Dichte 1.008
Siedepunkt 217°C to 218°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.526
Menge 100 g
Beilstein 606215
Merck Index 14,7830
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 99%