Learn More
Propiophenon, TRC
Artikelnummer. 30011228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011228 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30011228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP82790025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propiophenone
CAS 93-55-0
Summenformel C9 H10 O
Menge 25 g
Synonym 1-Propanone, 1-phenyl-, Propiophenone (8CI), 1-Phenyl-1-propanone, 3-Phenyl-3-propanone, Ethyl phenyl ketone, NSC 16937, Phenyl ethyl ketone, Propionylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 1-Phenylpropan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
Formelmasse 134.0732