Learn More
Propofol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459291
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459291 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459291 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0461.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propofol
CAS 2078-54-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Propofol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H18 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI-Formel InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Lösungstyp Neat
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC-Name 2,6-Di(propan-2-yl)phenol
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 178.27
Menge 10 mg
Formelmasse 178.1358 g/mol