Learn More
Propoxur-d3 (N-Methyl-d3), TRC
Artikelnummer. 30415383
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415383 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30415383 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8308061MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propoxur D3 (N-methyl D3)
CAS 1219798-56-7
Summenformel C11 2H3 H12 N O3
Menge 1 mg
Synonym Propoxur D3 (N-methyl D3), Propoxur D3 (methyl D3)
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C
IUPAC-Name (2-Propan-2-yloxyphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 212.26
Formelmasse 212.124