Learn More
BAYGON, Propoxur, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12949354 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 12949354
Marke: SPEX Certiprep S3200
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Baygon (Propoxur)114-26-11000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Baygon (Propoxur)
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 114-26-1, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C11H15NO3
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel ISRUGXGCCGIOQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC (C) OC1 = CC = CC = C1OC ( = O) NC
IUPAC-Name (2-propan-2-yloxyphenyl) N-Methylcarbamat
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 209.245
PubChem CID 4944
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:34938
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch