Learn More
Propranololhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Beschreibung
Propranololhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propanolol Hydrochloride |
| CAS | 318-98-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Propanolol Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16 H21 N O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, (+/-)-Propranolol hydrochloride, (R,S)-Propranolol hydrochloride, (RS)-Propranolol hydrochloride, 1-(1-Naphthoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthoxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol hydrochloride, Anaprilin, Anapriline, Angilol, Apsolol, Avlocardyl, Bedranol, Beprane, Berkolol, Beta-Neg, Beta-Tablinen, Beta-Timelets, Cardinol, Caridolol, DL-Anapriline, DL-Propranolol hydrochloride, Deralin, Docitan, Dociton, Duranol, Efektolol, Elbol, Frekven, ICI 45520, Inderal, Inderal LA, Indobloc, Intermigran, Kemi S, NSC 91523, Naprilin, Obsidan, Oposim, Prano-Puren, Prophylux, Propranolol chloride, Propranolol hydrochloride, Propranur, Propraratiopharm, Pylapron, Rapynogen, Sagittol, Servanolol, Sloprolol, Sumial, Tesnol, dl-Propranolol hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 1-Naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |