Learn More
(+/-)-Propranolol-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372539 5 g 5 Gramm
11382539 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372539 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26645.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.43 €
    70.65 € / 5 Gramm
    Sparen 14.78 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 318-98-9 | C16H22ClNO2 | 295.807 g/mol
A beta-adrenergic blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 318-98-9
Summenformel C16H22ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 295.807
MDL-Nummer MFCD00012558
InChI-Schlüssel ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
IUPAC-Name 1-Naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochlorid
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Propranolol hydrochloride
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Menge 5 g
Merck Index 14,7840
Formelmasse 295.8
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Propranolol hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: [2-Hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropyl ammonium chloride