Learn More
Propyl Acetate, ≥99.5%, Honeywell™
Artikelnummer. 15635770 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15635770 1 L Glasflasche 1 Liter
15645770 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
2 options
Artikelnummer. 15635770
Marke: Honeywell Research Chemicals 5374381L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
≥99.5%
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-60-4
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00009372
InChI-Schlüssel YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC-Name Propylacetat
SMILES CCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl acetate
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
Dichte 0.888g/mL at 25°C
Siedepunkt 102°C
Flammpunkt 14°C (57.2°F)
Zündpunkt 842°F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOCH2CH2CH3
Menge 1 L
UN-Nummer UN1276
Beilstein 1740764
Dampfdichte 3.5 (vs air)
Formelmasse 102.13g/mol
Dampfdruck 25mmHg (20°C)
Reinheit (%) ≥99.5%