Learn More
Propyl Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30011182
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011182 5 mg 5 Milligramm
30137863 10 mg 10 Milligramm
30004303 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011182 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8352755MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17685-07-3
Summenformel C9 H16 O7
Molekulargewicht (g/mol) 236.22
Synonym Propyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-propoxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES CCCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl beta-D-Glucuronide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O7/c1-2-3-15-9-6(12)4(10)5(11)7(16-9)8(13)14/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3,(H,13,14)/t4-,5-,6+,7-,9+/m0/s1
Formelmasse 236.0896