Learn More
Propylgallat, Mikromol™
Artikelnummer. 17827911
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17827911 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17827911 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1037.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Propylgallat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallic acid-propyl ester
CAS 121-79-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Gallic acid-propyl ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Propyl Gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Gallic acid propyl ester, Antioxidant PG, E 310, Gallic acid n-propyl ester, Hemostyptin, Marupi Gallate, NSC 2626, Nipa 49, Nipagallin P, Nipanox S 1, PG, Progallin P, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Tenox PG, n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Propyl gallate
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-Name propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 212.2
Menge 250 mg
Formelmasse 212,0685 g/mol