Learn More
Propyl P-Toluolsulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3213109 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10066022 25 g Glasflasche 25 Gramm
10491523 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10066022
Marke: Thermo Scientific Acros 380600250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 599-91-7 | C10H14O3S | 214.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 599-91-7
Summenformel C10H14O3S
Molekulargewicht (g/mol) 214.28
MDL-Nummer MFCD00059244
InChI-Schlüssel JTTWNTXHFYNETH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl p-toluenesulfonate, propyl tosylate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, propyl ester, p-toluenesulfonic acid, propyl ester, propyl toluene-4-sulphonate, ccris 9150, p-toluenesulfonic acid n-propyl ester, p-toluenesulfonic acid propyl ester, propanol tosylate, acmc-209mha
PubChem CID 69035
IUPAC-Name Propyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl p-toluenesulfonate
Farbe Gelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 140.0°C (2.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SO3(CH2)2CH3
Brechungsindex 1.5065 to 1.5085
Menge 25 g
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 214.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propyl p-toluenesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.