Learn More
Propylparahydroxybenzoat, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 94-13-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Propyl Parahydroxybenzoate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H12 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| Mehr anzeigen |