Learn More
Propylparahydroxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17927874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17927874 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17927874 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0432.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Propylparahydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Propyl Parahydroxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name Propyl-4-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Menge 250 mg
Formelmasse 180,0786 g/mol