Learn More
Propylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2692103 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10500522
Marke: Thermo Scientific Acros 149310050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-10-8
MDL-Nummer MFCD00008205
InChI-Schlüssel WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC-Name Propan-1-amin
SMILES CCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylamine
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -83.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7190g/mL
Siedepunkt 48.0°C
Flammpunkt −30°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H9N
Strukturformel CH3CH2CH2NH2
Brechungsindex 1.3870 to 1.3890
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.719
Molekulargewicht (g/mol) 59.112
Formelmasse 59.11
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Liquid