Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propylene carbonate |
| Namenshinweis | For GC analysis |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | ∽1.19g/mL |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 102.09 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |