Learn More
Propylencarbonat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480751 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11480751 5 kg
11460751 500 g
11470751 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480751 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215641594
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 108-32-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
MDL-Nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI-Schlüssel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
SMILES CC1COC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylene carbonate
Namenshinweis Für die GC-Analyse
Farbe Farblos
Dichte ∽1,19 g/ml
Menge 5 kg
Formelmasse 102.09
Physikalische Form Flüssigkeit