Learn More
Propylencarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5 kg
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412997 250 g 250 Gramm
11402997 1000 g 1000 Gramm
11422997 5 kg 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15552.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Propylencarbonat ist ein polares, aprotisches Lösungsmittel, das in Farben und Beschichtungsmaterialien sowie als Bestandteil mit hoher Dielektrizitätskonstante von Elektrolyten in Lithiumbatterien verwendet wird. Spielt eine wichtige Rolle bei Klebstoffen, Farbentfernern, Kosmetika, Weichmachern, Glasreinigern, Harzentfernern, Glasfaser-, Polyester- und Polyurethan-Reinigern. Zudem Verwendung als Reiniger in Polyurethan, Carbonisierer und in Bauteilen für Stereo-Lithographie. In der Elektrospray-Ionisations-Massenspektrometrie tropfenweise Zugabe zu Lösungen mit geringer Oberflächenspannung zwecks Verbesserung der Analytenladung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Aceton, Benzol, Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-32-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
MDL-Nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI-Schlüssel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
SMILES CC1COC(=O)O1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Propylene Carbonate
Schmelzpunkt °C to 49°C
Dichte 1.204
Siedepunkt 240°C to 243°C
Flammpunkt 132°C (270°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.421
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,acetone,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 102.09
Physikalische Form Flüssigkeit
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propylene carbonate
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Faroangivelser
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Skyddsangivelse
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene carbonate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.