Learn More
Propylencarbonat, CHROMASOLV™, für HPLC,99.7% %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15685450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15685450 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15685450 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 4142201L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CHROMASOLV™, für HPLC, 99.7 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylencarbonat
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, 99.7 %
CAS 108-32-7
CAS Max. % ≤100.0000%
Schmelzpunkt -55 °C (Literatur)
Dichte 1.204 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 242 °C
Flammpunkt 135 °C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H6O3
Strukturformel C4H6O3
MDL-Nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Menge 1 l
Beilstein 107913
Synonym Propylencarbonat, 1,2-Propylenkarbonat, 1,2-Propandiol-Karbonat, zyklisch, Zyklisches Propylen-Karbonat, ARCONAT 5000, 1,2-Propandiol-Karbonat, 1-Methylethylencarbonat, Zyklisches 1,2-Propylen-Karbonat, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
InChI-Schlüssel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1COC(=O)O1
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
PubChem CID 7924
Reinheit (%) >99.65%
Güte HPLC