Learn More
Propylenglykol (1,2-Propandiol), ACS/USP/NF, Greenfield
Artikelnummer. 30286174
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackung:
4x1 gal.-Karton
4x4L-Gehäuse
Packungsgröße:
15.14 Liter
16 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung Packungsgröße
30286174 4x4L-Gehäuse 16 Liter
30286166 4x1 gal.-Karton 15.14 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286174 Lieferant Pharmco Lieferanten-Nr. 369000000CS4L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1554.72 €
    1530.89 € / 16 Liter
    Sparen 23.83 €
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylene Glycol (1,2 Propanediol), ACS/USP/NF
Güte ACS
Verpackung 4x4L-Gehäuse
pH Flüssig
Menge 4x4L-Gehäuse