Learn More
Propylenglycol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518834 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15518834 500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15518834 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. U51007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.52 €
    45.79 € / 500 Milliliter
    Sparen 21.73 €
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-Propandiol, Propylenglycol, 1,2-Dihydroxypropan, 1,2-Propylenglycol, Methylethylglycol, Methylethylenglycol, Monopropylenglycol, Isopropylenglycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylenglycol
Menge 500 ml
Formelmasse 76.1
Flammpunkt 99,00 °C
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.04 kg