Learn More
Propylenglycol, Multikompendial, USP., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518614 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Poly-Eimer
Packungsgröße:
19 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15518614 19 l Poly-Eimer 19 Liter
15508614 4 l Enghalsflasche aus braunem Glas 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15518614 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 940307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 €
    1862.86 € / 19 Liter
    Sparen 267.14 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-Propandiol, Propylenglycol, 1,2-Dihydroxypropan, 1,2-Propylenglycol, Methylethylglycol, Methylethylenglycol, Monopropylenglycol, Isopropylenglycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylenglycol
Menge 19 l
Flammpunkt 99,00 °C
Verpackung Poly-Eimer
Relative Dichte 1 l = 1.04 kg
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Multi-Kompendium/USP