Learn More
Propylenglykol (Propan-1,2-diol), Mikromol™
Beschreibung
Propylenglykol (Propan-1,2-diol)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Propanediol |
| CAS | 57-55-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,2-Propanediol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C3 H8 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)CO |
| IUPAC-Name | Propan-1,2-diol |
| Mehr anzeigen |