Learn More
(±)-Propylenoxide, 99.5 %, extrarein, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10084287 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10084287 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10572138 100 mL AcroSeal™ Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10084287 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430868000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-56-9
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00005126
InChI-Schlüssel GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC-Name 2-Methyloxiran
SMILES CC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Propylene oxide
Namenshinweis Extra Pure
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -112.0°C
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 34.0°C
Flammpunkt −37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.3650 to 1.3670
Menge 800 mL
Merck Index 15,7969
Relative Dichte 0.83
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 0.32 mPa.s (20°C)
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit