Learn More
(±)-Propylenoxid, TRC
Artikelnummer. 30421120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421120 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30421120 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP835241250ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylene oxide
CAS 75-56-9
Summenformel C3 H6 O
Menge 250 mL
Synonym Propylene Oxide, Oxirane','2-methyl-, Oxirane','methyl- (9CI), Oxypropylene (6CI), Propane','1,2-epoxy- (7CI), Propylene oxide (8CI), 2-Methyloxirane, (±)-1,2-Epoxypropane, (±)-2-Methyloxirane, (±)-Epoxypropane, (±)-Methyloxirane, (±)-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, 1,2-Propylene oxide, 2,3-Epoxypropane, AD 6, AD 6 (suspending agent), Chemogas NV, DL-1,2-Epoxypropane, Epihydrin, Epoxypropane, Methyloxacyclopropane, Methyloxirane, Propene oxide, Propozone, Propylene epoxide, dl-Propylene oxide, rac-Propylene oxide
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
SMILES CC1CO1
IUPAC-Name 2-Methyloxiran
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
Formelmasse 58.0419