Learn More
Propylthiouracil, Mikromol™
Beschreibung
Propylthiouracil
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Propyl-2-thiouracil |
| CAS | 51-52-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 6-Propyl-2-thiouracil |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H10 N2 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Propylthiouracil, 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11) |
| SMILES | CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1 |
| IUPAC-Name | 6-Propyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-on |
| Mehr anzeigen |