Learn More
Propyltrenbolon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propyltrenbolone |
| CAS | 856893-83-9 |
| Summenformel | C21 H28 O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (17β)-17-Hydroxy-17-propylestra-4,9,11-trien-3-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h8,11,13,18-19,23H,3-7,9-10,12H2,1-2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C |
| IUPAC-Name | (8S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-13-Methyl-17-Propyl-1,2,6,7,8,14,15,16-Octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.446 |
| Formelmasse | 312.209 |