Learn More
Propin, ca. 4% in N,N-Dimethylformamid, ca. 1,0 mol/L, TRC
Artikelnummer. 30416461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416461 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416461 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8359851ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyne
CAS 74-99-7
Summenformel C3H4
Menge 1 mL
Synonym Allylene, Methylacetylene, Propine
InChI-Formel InChI=1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
SMILES CC#C
IUPAC-Name Prop-1-in
Molekulargewicht (g/mol) 40.06
Formelmasse 40.0313
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4 %