Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassays Accessory Kit
Artikelnummer. 15960493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15960493 10 Assays 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15960493 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A36723
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das ProQuantum Immunassay-Zubehör-Kit enthält die gängigen Kunststoff-Verbrauchsmaterialien für alle ProQuantum Immunassay-Produkte in einem praktischen Paket für Erstbenutzer, die sich über die nötigen Materialien möglicherweise nicht sicher sind, oder für Benutzer geringer Volumina, die diese Kunststoffmaterialien nicht in großen Mengen kaufen möchten.
Es werden genügend Materialien zur Verfügung gestellt, um 10 Assays mit 96-Well-Platten auszuführen. Das Kit enthält nicht die folgenden Elemente: qPCR-Platten, Kaltblöcke und Pipettenspitzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Immunassay-Zubehörkit
Menge 10 Assays
Produktlinie ProQuantum
Inhalt und Lagerung
  • 1 96-Well-Platten-Gestell
  • 10 25 ml-Reagenzreservoirs zum Pipettieren kleiner Volumen
  • 20 selbstklebende Versiegelungen
  • 10 optische Versiegelungen
  • 1 manuelles Versiegelungswerkzeug
  • 10 1,5 ml-manuelles Versiegelungswerkzeug
  • 10 konische 15 ml-Röhrchen
Versandbedingung Raumtemperatur