Learn More
Contec™ PROSAT™ Pi Microfiber Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Microfiber wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Marke:  Contec™ PS-314-BPR
Artikelnummer. 17504256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00 €
    549.79 € / 800 Stück
    Sparen 97.21 €
    15% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PROSAT™ Pi wipes are designed to help life science manufacturers control contamination and ultimately maintain cGMP compliance while consuming less resources. The wipes are made from polyester and nylon split microfiber, enhancing their cleaning effectiveness and contaminant pick-up ability. The 80 gsm microfiber fabric is highly sorbent and offers metered release of solvent to surfaces, covering greater areas compared to other presaturated wipes.
PROSAT Pi wipes are presaturated with 70% USP grade IPA and 30% DI water, allowing for controlled application to surfaces and less VOCs compared to spraying. The peel-and-reseal pouch can be resealed throughout use to maintain the wipes’ saturation level and IPA concentration.
PROSAT Pi wipes are ideal for pharmaceutical, biotechnology and medical device manufacturers.
  • Nonwoven split microfiber increases cleaning effectiveness and contaminant pick up and offers a smooth, even laydown of solvent to surfaces
  • Covers greater surface area compared to non-microfiber wipes, reducing the number of wipes required for some cleaning tasks
  • Presaturated wipes have controlled saturation levels greatly reduce solvent usage, VOCs and waste
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • with 70% I PA/30% DI Water, 23 x 23cm
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P411-Bei Temperaturen von nicht mehr als °C/°F aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, propan-2-ol