Learn More
Contec™ PROSAT™ Polynit heißversiegelte Wischtücher
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16665534 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Packungsgröße:
800 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
16665534 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 800 Stück
1 options
Artikelnummer. 16665534
Marke: Contec™ PSPS0046
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PROSAT™ Polynit Heatseal Wischtücher bestehen zu 100 % aus texturiertem Polyester mit lasergeschnittenen, versiegelten Kanten für äußerst geringe Mengen an Partikeln und Fasern.
Die Polyester-Wischtücher sind chemisch beständig und äußerst partikel- und faserfrei. Interlock-Strick bietet ein strapazierfähiges Material. Die regelmäßige zusätzliche Masche eines No-Run-Interlock-Strickgewebes verhindert, dass sich dass das Gewebe auflöst und sorgt so für ein noch beständigeres Gewebe mit starken Kanten.
Getränkte Wischtücher gewährleisten unabhängig vom Anwender eine gleichmäßige Sättigung jedes Wischtuchs. Mit vorgetränkten Wischtüchern kann die Lösungsmittelkontrolle und -verantwortlichkeit verbessert und die VOC-Emission reduziert werden. Die Wischtücher werden in praktischen, anwenderfreundlichen wiederverschließbaren Beuteln oder nachfüllbaren Behältern geliefert.
Merkmale & Vorteile
  • Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
  • 100 % Polyesterstrick ist abriebfest und chemisch beständig
  • Geringe Belastung durch Partikel und extrahierbare Kontaminanten
  • Vorgetränkte Wischtücher reduzieren VOC-Emissionen und den Lösungsmittelverbrauch
  • Der wiederverschließbare Beutel sorgt für Sauberkeit und reduziert die Verdampfung von Lösungsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Kanten Lasergeschnitten, versiegelt
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Verpackungsmenge 50/Beutel, 16 Beutel/Karton
Sättigungslösung 5 % Semi Grade IPA und 95 % VE-Wasser
Güte Semi-Grade