Beschreibung
Reinigung von Oberflächen und Geräten in kritischen Umgebungen, in denen aggressive Lösungsmittel erforderlich sind.Die getränkten, gestrickten Contec™ PROSAT™ Polynit Wischtücher sind vorbefeuchtete Wischtücher aus Polyester für allgemeine Reinigungszwecke.Die Wischtücher sind mit einem durchgehenden Interlock-Strick strukturiert, um eine gute Lösungsmittelsaugfähigkeit, Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit zu gewährleisten.
- Ideal für Anwendungen, bei denen große Mengen an Wischtüchern oder aggressiven Lösungsmitteln zum Abwischen von Oberflächen und Geräten benötigt werden
- Erhältlich mit 100 % IPA in Halbleiterqualität und 70 % IPA in USP-Qualität, 30 % DI-Wasser
- Extrem geringe Partikel- und Faserbildung
- Weiches, nicht scheuerndes Strukturtuch reinigt ohne Kratzer
1916560
- Vorbefeuchtete Polyester-Wischtücher sind für die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) vorgesehen
- Ideal zum Abwischen der äußeren Produktoberflächen und zum Reinigen der Innenflächen von Verfahrensinstrumenten oder anderen Geräten
19165631 ∣ 19160965 ∣ 19038564
- Die Wischtücher mit Standardgewicht bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit laufmaschenfreiem Interlock-Strick, um eine gute Lösungsmittel-Saugfähigkeit, Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit zu gewährleisten
- Heißversiegelt und mit verschiedenen Mischungen aus Isopropylalkohol und deionisiertem Wasser gesättigt
- Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2.5) gewaschen und verpackt
19038565 ∣ 19033771 ∣ 19120816 ∣ 19120817 ∣ 19047635
- Sterile Wischtücher sind gemäß den AAMI/ISO 11137-Richtlinien (Methode 1) für die Sterilisation von Medizinprodukten auf den Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 als steril validiert
- Die sterilen PROSAT™ Polynit Polyesterstrick-Wischtücher sind praktisch verpackt für den Einsatz in sterilen Kernbereichen und eignen sich ideal zum Abwischen von Artikeln vor der Durchleitung und der Reinigung in der Umgebung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorgesättigte Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Flächengewicht | 140 g/m2 |
| Bauweise | Laufmaschenfreies Piqué-Gestrick |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol