Learn More
Contec™ PROSAT™ Vorgetränkte Vlies-Wischer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11952435 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.)
28 x 23 cm (11 x 9 in.)
8 x 8 in. (20,3 x 20,3 cm)
Material:
Polyester-Zellulose
Polypropylen
Sättigungslösung:
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Verpackungsmenge:
1800 Wischtücher/Karton
24 Packungen; 50 Packungen/Karton
24 Wischtücher/Beutel
50 Packungen; 24 Packungen/Karton
50 Packungen; 28 Packungen/Karton
50 Packungen; 40 Packungen/Karton
50 Packungen; 50 Kartons/Karton
50 Wischtücher/Beutel
50 Wischtücher/Beutel, 40 Beutel/Karton
Packungsgröße:
0.30 Kilogramm
1200 Stück
1400 Stück
2000 Stück
2500 Stück
50 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material Sättigungslösung Verpackungsmenge unitSize
11952435 8 x 8 in. (20,3 x 20,3 cm) Polypropylen 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 50 Wischtücher/Beutel 0.30 Kilogramm
15755533 28 x 23 cm (11 x 9 in.) Polypropylen 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 50 Wischtücher/Beutel 2000 Stück
15823424 28 x 23 cm (11 x 9 in.) Polypropylen 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 1800 Wischtücher/Karton 1200 Stück
17244513 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.) Polypropylen 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 50 Packungen; 50 Kartons/Karton 2500 Stück
15626996 8 x 8 in. (20,3 x 20,3 cm) Polypropylen 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 50 Wischtücher/Beutel 2500 Stück
17254513 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.) Polypropylen 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 50 Wischtücher/Beutel, 40 Beutel/Karton 2000 Stück
17234523 28 x 23 cm (11 x 9 in.) Polyester-Zellulose 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 24 Packungen; 50 Packungen/Karton 1200 Stück
17254523 28 x 23 cm (11 x 9 in.) Polyester-Zellulose 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 50 Packungen; 28 Packungen/Karton 1400 Stück
17204533 28 x 23 cm (11 x 9 in.) Polypropylen 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 50 Packungen; 24 Packungen/Karton 1200 Stück
13487889 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Polyester-Zellulose 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 24 Wischtücher/Beutel -
12817163 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Polyester-Zellulose 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 24 Wischtücher/Beutel 1200 Stück
11962435 28 x 23 cm (11 x 9 in.) Polyester-Zellulose 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 50 Wischtücher/Beutel 50 Stück
17214533 28 x 23 cm (11 x 9 in.) Polypropylen 70 % IPA, 30 % DI-Wasser 50 Packungen; 40 Packungen/Karton 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11952435 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. PS850
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen Wischtüchern können Sie Laminarströmungswerkbänke, Oberflächen in Reinräumen und Ausrüstung reinigen. Contec™ PROSAT™ Vorgesättigte Vlies-Wischtücher verfügen über eine aufgabenspezifische Sättigung des für die Tätigkeit passenden Lösungsmittels oder Desinfektionsmittels.
Nutzen Sie diese Wischtücher zum Reinigen von Arbeitstischen mit laminarer Strömung, Reinraumoberflächen und -ausrüstung.Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher verfügen über einen aufgabenspezifischen Sättigungsgrad des benötigten Lösungs- oder Desinfektionsmittels.
  • Wischsubstrat geeignet für die jeweilige Anwendung
  • Mit Umgebungen der ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) kompatibel
  • Ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf
  • Hergestellt aus heißluftgezogenes Polypropylen oder Cellulose/Polyester
  • Wirksam und bequem zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderer Ausrüstung
  • Wählen Sie die Wischtücher aus 100 % Polyestervlies für verbesserte Reinheit, Wischtücher aus heißluftgezogenes Polypropylen für verbesserte Strapazierfähigkeit oder wirtschaftliche Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose
  • Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 20,3 cm
Material Polypropylen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5
Beschreibung PROSAT 850, Pre-saturated with 70% IPA/30% DI water solution
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 8 x 8 in. (20,3 x 20,3 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Routinereinigung und das Abwischen von Instrumenten und Ausrüstung
Zur Verwendung mit (Geräte) Prozesswerkzeuge und andere Geräte
Verpackungsmenge 50 Wischtücher/Beutel
Lage 1-lagig
Sättigungslösung 70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.