Learn More
Contec™ Sterile PROSAT™ LE-Wischtücher aus schmelzgeblasenem Polypropylen
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 28 cm
Packungsgröße:
1080 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Umgebungen der Klasse A oder ISO 5
- Validiertes steriles Wischtuch, das für einen garantiert niedrigen Endotoxingehalt von <20 EU/Wischtuch zertifiziert ist, eignet sich daher ideal für Produktkontaktbereiche
- Partikel- und faserarm, daher ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorgesättigte Wischtücher |
| Material | Schmelzgeblasenes Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | Klasse A/B oder ISO Klasse 5 Umgebungen |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Abmessungen (L x B) | 23 x 28 cm |
| Verpackungsmenge | 30/Beutel, 36 Beutel/Karton |
| Sterilität | Steril |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- contec prosat MBPP with 70% IPA
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol