Beschreibung
- Heißluftgezogenes Polypropylen mit 70 % IPA in USP-Qualität/30 % DI-Wasser
- Besteht aus 100 % Polypropylen-Wischtüchern, gesättigt mit Lösung aus 70 % Isopropanol-Alkohol und 30 % deionisiertem Wasser, in wiederverschließbarem Beutel
- Sauber, frei von Additiven jeglicher Art und mit sehr geringer Natriumkonzentration
- Erhöhen Sie die Kontrolle und Verantwortlichkeit von Lösungsmitteln und reduzieren Sie VOC-Emissionen
- Geeignet für alle Reinräume der ISO-Klasse 5
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | PROSAT™ Sterile™ vorgetränkte Wischtücher |
| Material | Polypropylen |
| Bauweise | Schmelzgeblasener Vliesstoff |
| Abmessungen (L x B) | 8 x 8 in. (20,3 x 20,3 cm) |
| Verpackungsmenge | 960/Karton |
| Sättigungslösung | 70 % Isopropanol Alkohol/30 % deionisiertes Wasser |
| Sterilität | Steril |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70/30 IPA & DI WATER
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol