Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia/Crytopsoridium Mikrotiterplatten-Assay
Artikelnummer. 12609977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests/Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12609977 96 Tests/Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12609977 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R2458496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 €
    267.14 € / 1 Stück
    Sparen 1257.86 €
    82% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Weisen Sie Giardia- und Crytosporidium- spezifische Antigene aus humanen Stuhlproben schnell nach.
Weisen Sie mit dem Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia/Cryptosporidium Mikrotiterplatten-Assay Giardia- und Cryptosporidium-spezifische Antigene aus frischen oder konservierten humanen Stuhlproben in kurzer Zeit nach.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität, und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit diesem direkten qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Giardia und Cryptosporidium. Er vereint hervorragende Sensitivität und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmten Temperaturbereich und flexible Optionen für den Probentransport.
  • Ausgezeichnete klinische Leistung
  • Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
  • Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
  • Inkubation bei Raumtemperatur
  • Negativ-Ergebnisse sind farblos
ProSpecT Giardia/Cryptosporidium ist Teil des umfassendsten Sortiments von Mikrotiterplatten-Assays für den Test von Stuhlproben auf Infektionskrankheiten. Die ProSpecT-Testfamilie hat ein gemeinsames Format, gemeinsame Verfahren, nutzt häufige Reagenzien und maximiert die Effizienz, Produktivität und den Durchsatz. ProSpecT Giardia/Cryptosporidium ermöglicht Antigen-Nachweise am selben Tag, ist einfach zu verwenden, flexibel und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb- und vollautomatisierte Testmöglichkeiten sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung ProSpecT Giardia/Crytopsoridium Mikrotiterplatten-Assay
Nachweisbare Analyten Giardia- und Cryptosporidium-spezifische Antigene in frischen, gefrorenen oder konservierten Stuhlproben, Cryptosporidium Antigen
Probentyp Fäkal
Typ Giardien-Mikrotiterplatten-Assay
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
Enthält Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung
Menge 96 Tests/Kit