Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia Mikrotiterplatten-Assay
Weisen Sie Giardia-spezifische Antigene in menschlichen Stuhlproben schnell nach.
1550.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C |
---|---|
Beschreibung | ProSpecT™ Giardia Mikrotiterplatten-Assay |
Nachweisbare Analyten | Giardia- und Cryptosporidium-spezifische Antigene in frischen, gefrorenen oder konservierten Stuhlproben |
Probentyp | Fäkal |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis mittels Enzym-Immunoassay |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11414059
|
Thermo Scientific™
R2458096 |
ProSpecT™ Giardia Mikrotiterplatten-Assay | 96 Tests/Kit | 2°bis 8 °C |
1550.00 €
96 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Das ProSpect Giardia Mikrotiterplatten-Assay verwendet monoklonale Antikörper für den qualitativen Nachweis von Giardia-specifischem Antigen (GSA65) in wässrigen Extrakten von Stuhlproben.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit diesem direkten, qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Giardia. Er vereint hervorragende Sensitivität und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmten Temperaturbereich und flexible Optionen für den Probentransport.- Ausgezeichnete klinische Leistung
- Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
- Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
- Inkubation bei Raumtemperatur
- Negativ-Ergebnisse sind farblos
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Spezifikation
2°bis 8 °C | |
Giardia- und Cryptosporidium-spezifische Antigene in frischen, gefrorenen oder konservierten Stuhlproben | |
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay |
ProSpecT™ Giardia Mikrotiterplatten-Assay | |
Fäkal | |
Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung |