Beschreibung
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit durch Keramikkolben, Glaszylinder und hochbeständige Fluorkunststoffteile
- Die stufenweise Volumeneinstellung sorgt für genaue und reproduzierbare Ergebnisse
- Leichtgängig und leicht anzuwenden.
- Einfach anzubringendes Ansaugrohr mit sicherem Gewindeanschluss
- Vom Anwender austauschbare Ventile
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikationen
- Autoklavierbar: Vollständig autoklavierbar (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Flaschengewindestück: A32.
- Länge: 143 mm (5 ml)
- Flaschenadapter im Lieferumfang enthalten: A28, S40, A45
- Gewicht: 200 g (5 ml)
Materialien
- Kolben: Hochreine AI2O3-Keramik (99,7 %)
- Zylinder: Borosilikatglas 3.3
- Ventilblock: Halar (ECTFE)
- Ventilkugel: Borosilikatglas 3.3
- Ventilsitz: Borosilikatglas 3.3
- Ventilfeder: Hastelloy (99,7 %)
Lagerung
Bei 0° C bis 40° C lagern
Garantie
Zwei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Winkel | 360° Rotating Dispensing Head |
| Produkttyp | Prospenser Flaschenaufsatzspender |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gray and White |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volumen (metrisch) | 10 bis 60 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensing |
| Enthält | Flaschenadapter A28, S40, A45 |
| Schritten | 1 ml |
| Präzision | 0.60% |
| Mehr anzeigen |