Learn More
Sartorius Prospensor Flaschenaufsatzspender
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15775585 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 1 ml
0,4 bis 2 ml
1 bis 5 ml
10 bis 60 ml
2 bis 10 ml
5 bis 30 ml
Schritten:
0.05 ml
0.10 ml
0.25 ml
0.50 ml
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Schritten unitSize
15775585 0,2 bis 1 ml 0.05 ml 1 Stück
15785585 0,4 bis 2 ml 0.05 ml 1 Stück
15795585 1 bis 5 ml 0.10 ml 1 Stück
15705595 2 bis 10 ml 0.25 ml 1 Stück
15715595 5 bis 30 ml 0.50 ml 1 Stück
15725595 10 bis 60 ml 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15775585 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. LH723060
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Qualitativ hochwertige Flaschenaufsatzspender mit hervorragender chemischer Beständigkeit. Der Sartorius Prospenser Flaschenaufsatzspender ist sicher, bequem und anpassbar und somit ideal für eine Vielzahl von Dispensierungsanforderungen geeignet.
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit durch Keramikkolben, Glaszylinder und hochbeständige Fluorkunststoffteile
  • Die stufenweise Volumeneinstellung sorgt für genaue und reproduzierbare Ergebnisse
  • Leichtgängig und leicht anzuwenden
  • Einfach anzubringendes Ansaugrohr mit sicherem Gewindeanschluss
  • Vom Anwender austauschbare Ventile
  • Vollständig autoklavierbar
Spezifikationen
  • Autoklavierbarkeit: Vollständig autoklavierbar (121 °C, 20 min., 1 bar/100 kPa)
  • Flaschengewindeanschluss: A32
  • Länge: 143 mm (5 ml)
  • Flaschenadapter im Lieferumfang enthalten: A28, S40, A45
  • Gewicht: 200 g (5 ml)
Informationsmaterial
  • Kolben: Hochreine Al2O3-Keramik (99,7 %)
  • Zylinder: Borosilikatglas 3,3
  • Ventilblock: Halar (ECTFE)
  • Ventilkugel: Borosilikatglas 3.3
  • Ventilsitz: Borosilikatglas 3.3
  • Ventilfeder: Hastelloy (99,7 %)
Lagerung
Bei 0 speichern° bis 40 °C
Garantie
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Winkel 360° Rotierender Dosierkopf
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grau und Weiß
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 0,2 bis 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensierung
Enthält A28, S40, A45 Flaschenadapter
Schritten 0.05 ml
Präzision 0.60%
Reproduzierbarkeit 0.20%
Temperatur (angloamerikanisch) 39,2 °F bis 122 °F
Temperatur (metrisch) 4 °C bis 50 °C
Gewährleistung 2 Jahre
Länge (metrisch) 143 mm (5 ml)