missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Prostaglandin F2alpha

Beschreibung
Prostaglandin F2α is a prostaglandin E2 and F2α receptor agonist. Naturally-occurring prostaglandin and potent vasoconstrictor. Induces cardiomyocyte hypertrophy in vitro. Exhibits luteolytic activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | Prostaglandin F2α |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 475.62 |
| Hemmstoffe | Prostaglandin F2α |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?