Learn More
Prostatic Acid Phosphatase/ACPP Antibody (ACPP/8409R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
286.00 € - 530.00 €
Spezifikation
Antigen Prostatic Acid Phosphatase/ACPP
Klon ACPP/8409R
Konzentration 0.2 mg/ml
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18679763
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-20323-20ug
20 μg
286.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18622385
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-20323-100ug
100 μg
530.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Prostatic Acid Phosphatase/ACPP Monoclonal antibody specifically detects Prostatic Acid Phosphatase/ACPP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Prostatic Acid Phosphatase/ACPP
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication
10mM PBS with 0.05% BSA
55
IgG κ
Protein A or G purified
ACPP/8409R
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
acid phosphatase, prostate, ACP3, ACP-3, EC 3.1.3.2, PAP, prostatic acid phosphatase, prostatic acid phosphotase
Recombinant fragment (around aa200-400) of human Prostatic Acid Phosphatase/ACPP (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4&drg;C. Do not freeze.