Learn More
PROTAC BRD9 Degrader-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486597
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486597 5 mg -
16433878 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16486597 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103632
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PROTAC BRD9 Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD9 (IC50=13.5 nM), which can be used as a selective probe useful for the study of BAF complex biology.
PROTAC BRD9 Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD9 (IC50=13.5 nM), which can be used as a selective probe useful for the study of BAF complex biology.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PROTAC BRD9 Degrader-1
CAS 2097971-01-0
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C42H45N7O12S2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (165.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C=C(C(NC(CC2)CCS2(=O)=O)=N)S3)=C3C(C4=CC(OC)=C(OCC(NCCCCNC(COC5=C(C(N6C(CCC7=O)C(N7)=O)=O)C(C6=O)=CC=C5)=O)=O)C=C4)=CN1C
Molekulargewicht (g/mol) 903.98
Formelmasse 903.98
Reinheit (%) 98.3%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation