Learn More
Thermo Scientific Chemicals Proteasom-Inhibitor II
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weißer bis weißgrau |
| Produkttyp | Hemmstoff |
| Summenformel | Gehäuse C29H39N3O5 |
| Formelmasse | 509,64 |
| Synonym | Z-LLF-CHO; Z-Leu-Leu-Phe-CHO |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Form | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Potenter und zelldurchlässiger Proteasom-Inhibitor |
| Menge | 1 mg |