Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK-Verbindungen
Artikelnummer. 15209213
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Größe: 0.36 bis 0.36 mm
Größe: 1,59 mm bis 0,79 mm
Größe: 1.59 bis 0.36 mm
Größe: 1.59 bis 1.59 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
15209213 Größe: 1.59 bis 1.59 mm -
15219213 Größe: 1.59 bis 0.36 mm -
13595410 Größe: 1,59 mm bis 0,79 mm 1 Stück
15209223 Größe: 0.36 bis 0.36 mm 2 Stück
4 options
Artikelnummer. 15209213
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 212009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzision für Kapillar-LC.Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Verbindungen bieten eine große Vielseitigkeit für den Anschluss von Kapillarröhrchen.
  • Leckfreie Anschlüsse
  • Ersatzteile wie Muttern und Ferrulen
Spezifikation
Typ ProteCol PEEK Verbindungen 1/16 Zoll bis 1/16 Zoll
Beschreibung Größe: 1.59 bis 1.59 mm