Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK-Verbindungen
Click to view available options
Beschreibung:
Größe: 0.36 bis 0.36 mm
Größe: 1,59 mm bis 0,79 mm
Größe: 1.59 bis 0.36 mm
Größe: 1.59 bis 1.59 mm
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
Description
- Leckfreie Anschlüsse
- Ersatzteile wie Muttern und Ferrulen
Specifications
Specifications
| Typ | ProteCol PEEK Verbinder 0.36 mm bis 0.36 mm |
| Beschreibung | Größe: 0.36 bis 0.36 mm |
| Material | Edelstahl |