missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK-Verbindungen
Click to view available options
Beschreibung:
Größe: 0.36 bis 0.36 mm
Größe: 1,59 mm bis 0,79 mm
Größe: 1.59 bis 0.36 mm
Größe: 1.59 bis 1.59 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Leckfreie Anschlüsse
- Ersatzteile wie Muttern und Ferrulen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | ProteCol PEEK Verbinder 1/16 Zoll bis 0.36 mm |
| Beschreibung | Größe: 1.59 bis 0.36 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur