Learn More
Honeywell™ PROTECT (i)XTREM S3 Schuhe
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Wasserabweisendes Vollleder mit Körnung
- Ergonomischer Kragen und gepolsterte Zunge für optimalen Tragekomfort
- Versteifung zur Vermeidung von Wasser- und Staubeindringungen
- Atmungsaktives 3D-Futter
- Derby-Style für eine bessere Passform in allen Größen
- Zehenkappe metallfrei
- Metallfreier Einsatz mit Antiperforation
- Eingespritzte PU/Nitrilsohle
- (i)NTELLIGENT Verschleißkontrolle
- EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Leder |
| Größe | 37 |
| Sohlenmaterial | Polyurethan und Nitril |
| Zehenform | Metallfrei |