Learn More
Brannan and Sons Ltd. Schutzhülle für Thermometer
Artikelnummer. 12772797
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
355 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
12772797 355 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12772797
Marke: Brannan and Sons Ltd. 47/832/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Messingschlitz frontseitige Thermometerschutzhülle, 355 mm. Zum Schutz des Standard-Laborthermometers mit 6,5 mm Durchmesser vor Bruch.
Messingschlitz frontseitige Thermometerschutzhülle, 355 mm. Zum Schutz des Standard-Laborthermometers mit 6,5 mm Durchmesser vor Bruch. Diese verfügen über einen Schlitz vorne für eine einfache Ablesung, einen Aufhängering an der Oberseite und Löcher im Birnenende, um ein schnelles Ansprechen auf die Temperatur zu gewährleisten.
Schutzhülle für Thermometer
Messingschlitzfrontgehäuse zum Schutz des Standard-Laborthermometers mit 6,5 mm Durchmesser vor Bruch.
Diese verfügen über einen Schlitz vorne für eine einfache Messung, einen Federungsring oben und Löcher am Birnenende, um eine schnelle Reaktion auf die Temperatur zu gewährleisten.
Produktspezifikationen
Material: Messing
passend für: 6,5 mm Standard-Laborthermometer
Länge: 355 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schutz des 6,5 mm Laborthermometers
Länge (metrisch) 355 mm
Material Messing
Zur Verwendung mit (Geräte) Zum Schutz des 6,5 mm Laborthermometers