Learn More
3M™ Schutzoverall 4520
Artikelnummer. 15720068
Change view
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
20 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15720068 L 20 Stück
15710068 M 20 Stück
15730068 2XL 20 Stück
15700068 XL 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 15720068 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100048969
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Coverall wurde so konstruiert, dass es mehrere Lagen SMMMS für effektiven Halt und Festigkeit bei einem leichten Gewicht von 43 g/m² bietet. Atmungsaktiv und weich mit einem stoffähnlichen Griff, kann es über längere Zeiträume getragen werden und bietet Schutz vor statischer Entladung, gefährlichen Partikeln und Flüssigkeitsspritzern Typ 5/6.
  • Leichter und atmungsaktiver Overall Typ 5/6, der Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzten Flüssigkeitsspritzern bietet.
  • Ein normaler Kragen bietet Komfort und Bequemlichkeit, wenn keine Kapuze benötigt wird.
  • Gestrickte Bündchen mit elastischem Bund und Knöcheln für Komfort und Bewegungsfreiheit
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit Windschutzleiste für mehr Komfort und zusätzlichen Schutz
  • Die antistatische Beschichtung auf beiden Seiten trägt zur Reduzierung statischer Aufladung bei.
  • Robustes, fusselfreies und hoch atmungsaktives 43 g/m² SMMMS-Material
  • Erfüllt die Undurchlässigkeitsvorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe L
Geschlecht Unisex
Material SMS-Faser
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Stulpenform Strick
Verschlusstyp Frontreißverschluss
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität CE-Kategorie III, EN 1073-2 Radioaktive Partikelkontamination, EN 1149-5 - Elektrostatische Eigenschaften, EN 13034:2005+A1: 2009 Spritzwasser Typ 6, EN ISO 13982-1:2004 Gesundheitsgefährliche Stäube Typ 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5