missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Schutzschraubkappen

Artikelnummer. 10369064
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
26,9 mm
33,7 mm
42,4 mm
Höhe (metrisch):
27 mm
28 mm
35,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10369064 26,9 mm 27 mm 100 Stück
10125754 33,7 mm 28 mm 100 Stück
10247254 42,4 mm 35,5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10369064 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 25002690000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Polyethylen. Poppelmann™ Schutzschraubkappen erfüllen dank ihres verstärkten Kopfbereichs höhere Ansprüche.

  • Polyethylen
  • Gelb

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 1127, DIN EN 10255
Außendurchmesser (metrisch) 26,9 mm
Beschreibung Schützender Schraubverschluss
Material Polyethylen
Farbe Gelb
Höhe (metrisch) 27 mm
Menge 100 Packung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.