Learn More
Cytiva Protein G HP MultiTrap™ Platten
Artikelnummer. 11743329 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Packung
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11743329 4 Packung 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11743329 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28903135
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Vier vorgepackte Protein G HP MultiTrap 96-Well-Filterplatten mit Anleitung plus ein Protokoll, das keine Vorbehandlung der Probe erfordert, für eine effiziente, kleinvolumige Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper aus Serum- und Zellkulturüberständen in weniger als 20 min.
Für die Aufreinigung von Antikörpern oder die Anreicherung von Proteinen von Interesse in bereits gepackten 96 Well-Filterplatten
  • Flexibles Format mit Protokollen für klassische Elutionsverfahren und Cross-Link-Verfahren
  • Format für die Elution für Elektrophorese- und LC-MS-Analysearbeitsabläufe
  • Schnelle Bindungskinetik und hohes Bindungsvermögen liefern eine hohe Ausbeute
  • Vorgepackt mit Protein G Sepharose™ High Performance Medium zur Kopplung von Antikörpern aus IgG-Subklassen
  • Mit Zentrifugation oder Vakuum, manuell oder in automatisierten Robotersystemen verwendbar
  • Einfache Skalierung mit vorverpackten HiTrap™ Protein G HP Säulen
  • Matrix: Hochgradig quervernetzte Agarose, 6 %
  • Bindungsvermögen: ca. 25 mg humanes IgG/ml Medium (0.5 bis 1 mg IgG/Well)
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-Stabilität: 3 bis 9 (langzeitig), 2 bis 9 (kurzzeitig)
  • Well-Volumen: 800 μ l
  • Zentrifugationskraft: < 700 g
  • Vakuumdruck: -0.5 bar (max.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Protein G Sepharose HP MultiTrap Platte
Menge 4 Packung
Enthält 4 vorverpackte Protein G HP MultiTrap 96-Well Filterplatten mit Anweisungen und einem Protokoll
Material Polypropylen, Polyethylen
Ligandentyp Rekombinantes Protein G ohne Albumin-bindende Region (2 mg/ml-Medium)
Max. Druck -0.5 bar
pH-Bereich 3 bis 9 (langzeitig), 2 bis 9 (kurzzeitig)
Partikelgröße 34 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Säulentyp Protein G Sepharose-Platte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kleinvolumige Aufreinigung von Antikörpern oder Anreicherung von Proteinen von Interesse in vorgepackten96 -Well Filterplatten, die gebrauchsfertig für Elektrophorese oder LC/MS sind
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protein G HP MultiTrap
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.